missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Deacetyl-N-formyl Colchicine, TRC

Product Code. 30007883
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
25 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30007883 25 mg 25mg
30011435 50 mg 50mg
30003282 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30007883 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD19894025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7411-12-3
Molecular Formula C21 H23 N O6
Molecular Weight (g/mol) 385.41
Synonym N-[(7S,12aRa)-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxo-5,6,7,9-tetrahydrobenzo[a]heptalen-7-yl]formamide, N-[(7S)-5,6,7,9-Tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl]-formamide, Colchicine, N-deacetyl-N-formyl- (7CI,8CI), Colchicine, deacetyl-N-formyl- (6CI), Formamide, N-(5,6,7,9-tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl)-, (S)-, Benzo[a]heptalene, formamide deriv., Gloriosine, N-Deacetyl-N-formylcolchicine, N-Formyl-N-deacetylcolchicine, N-Formyl-N-desacetylcolchicine, N-Formyldeacetylcolchicine, NSC 403142, Colchicine Imp. A (EP)
IUPAC Name N-[(7S)-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxo-6,7-dihydro-5H-benzo[a]heptalen-7-yl]formamide
SMILES COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC=O

Spezifikation

Quantity 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H23NO6/c1-25-17-8-6-13-14(10-16(17)24)15(22-11-23)7-5-12-9-18(26-2)20(27-3)21(28-4)19(12)13/h6,8-11,15H,5,7H2,1-4H3,(H,22,23)/t15-/m0/s1
Formula Weight 385.1525
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material N-Deacetyl-N-formyl Colchicine
Grade HPLC
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.