Få mere at vide
Alfa Aesar™ n-Dodecyl thiocyanate, 97%
Artikelnummer. 11331757
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11331757 100 g 100g
11311757 5 g 5g
11321757 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11331757 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. L04902.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 765-15-1
Molecular Formula C13H25NS
Molecular Weight (g/mol) 227.41
MDL Number MFCD00019773
InChI Key RYZZMYXTNUJGMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauryl thiocyanate, n-dodecyl thiocyanate, thiocyanic acid, dodecyl ester, lauryl rhodanate, lorol thiocyanate, laurylrhodanide, loro, dodecane, 1-thiocyanato, laurylthiokyanat, 1-dodecyl thiocyanate
PubChem CID 69827
IUPAC Name dodecyl thiocyanate
SMILES CCCCCCCCCCCCSC#N
Tekniske data
Density 0.896
Boiling Point 180°C (18 mmHg)
Refractive Index 1.468
Quantity 100 g
Beilstein 1770396
Formula Weight 227.41
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material n-Dodecyl thiocyanate
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.