missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Methyl-4-nitroaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | N-Methyl-4-nitroaniline |
| CAS | 100-15-2 |
| Molecular Formula | C7H8N2O2 |
| Quantity | 25 g |
| Synonym | N-Methyl-4-nitrobenzenamine, 4-(Methylamino)nitrobenzene, 4-Nitro-N-methylaniline, Methyl(4-nitrophenyl)amine, N-(4-Nitrophenyl)-N-methylamine, NSC 5390, N-Methyl-4-nitroaniline, N-Methyl-p-nitraniline, N-Methyl-p-nitroaniline, N-Monomethyl-p-nitroaniline, p-(Methylamino)nitrobenzene, p-Nitro-N-methylaniline |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H8N2O2/c1-8-6-2-4-7(5-3-6)9(10)11/h2-5,8H,1H3 |
| SMILES | CNc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | N-methyl-4-nitroaniline |
| Molecular Weight (g/mol) | 152.15 |
| Formula Weight | 152.0586 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?