Learn More
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| CAS Min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 8.0°C to 13.0°C |
| Color | Colorless to Yellow |
| Density | 1.0900g/mL |
| Boiling Point | 243.0°C to 244.0°C |
| Flash Point | 126°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 98.5% min. (GC) |
| Packaging | Plastic drum |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- N-Methylformanilide
- Warning
- Skin corrosion/irritation Category 2
- H315-Causes skin irritation.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.