Learn More
N-Phenylbenzenesulfonamide, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 15401358
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
15401358 250 mg 250mg
15491348 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15401358 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55189.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1678-25-7
Molecular Formula C12H11NO2S
Molecular Weight (g/mol) 233.29
MDL Number MFCD00035919
InChI Key XAUGWFWQVYXATQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenesulfonanilide, benzoylsulfanilide, benzenesulfoanilide, benzensulfonanilide, benzenesulfanilide, benzenesulfonamide, n-phenyl, n-phenylbenzenesulphonamide, phenyl phenylsulfonyl amine, n-phenyl-benzenesulfonamide, chembl83148
PubChem CID 74296
IUPAC Name N-phenylbenzenesulfonamide
SMILES O=S(=O)(NC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Melting Point 110°C
Quantity 250 mg
Formula Weight 233.28
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material N-Phenylbenzenesulfonamide
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.