Description
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to NAD Synthetase. The NAD Synthetase Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The NAD Synthetase Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Specifications
Specifications
| Gene ID (Entrez) | 55191 |
| Purification Method | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Common Name | NAD Synthetase Recombinant Protein Antigen |
| Content And Storage | Store at −20C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulation | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| For Use With (Application) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gene Alias | EC 6.3.5.1, FLJ10631, FLJ36703, FLJ40627, glutamine-dependent NAD synthetase, glutamine-dependent NAD(+) synthetase, NAD synthetase 1, NAD(+) synthase, NAD(+) synthase [glutamine-hydrolyzing], NAD(+) synthetase |
| Gene Symbol | NADSYN1 |
| Label Type | Unlabeled |
| Product Type | Recombinant Protein Antigen |
| Show More |
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?