Learn More
NaI @ 2.0 μg/μL, and RbI @ 0.05 μg/μl
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Rubidium iodide∣Sodium Iodide |
| CAS | 7790-29-6, 7681-82-5 |
| Analyte or Component Names | Rubidium iodide∣Sodium Iodide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| For Use With (Equipment) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Solution Type | Mixture |
| Industry Type | Industrial QC |
| Quantity | 29 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Rubidium iodide 0.05 μg/μL∣Sodium Iodide 2 μg/μL |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?