Learn More
Naphthalene-1,4-dicarboxylic acid, 98%, BLD Pharm™
Product Code. 31108697
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
31108697 25 g
31108278 500 g
31103548 5 g
31100357 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 31108697 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD1440725g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifica
CAS 605-70-9
Molecular Formula C12H8O4
MDL Number MFCD00014312
Quantity 25 g
SMILES O=C(C1=C2C=CC=CC2=C(C(O)=O)C=C1)O
Molecular Weight (g/mol) 216.19
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Naphthalene-1,4-dicarboxylic acid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.