Learn More
Invitrogen™ Nectin 2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA5118112
Product Code. 17441773
  • 476.00€ / 100µL
Description
Nectin 2 Polyclonal Antibody for Western Blot, IP, ELISA
This gene encodes a single-pass type I membrane glycoprotein with two Ig-like C2-type domains and an Ig-like V-type domain. This protein is one of the plasma membrane components of adherens junctions. It also serves as an entry for certain mutant strains of herpes simplex virus and pseudorabies virus, and it is involved in cell to cell spreading of these viruses. Variations in this gene have been associated with differences in the severity of multiple sclerosis. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Nectin 2
Polyclonal
PBS with no preservative
Q92692
NECTIN2
Recombinant Human CD112/Nectin2 protein.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
NECTIN2
AI325026; AI987993; CD112; herpes virus entry mediator B; Herpesvirus entry mediator B; herpesvirus entry protein B; hveB; mHveB; MPH; Murine herpes virus entry protein B; murine herpesvirus entry protein B; nectin cell adhesion molecule 2; Nectin2; Nectin-2; Poliovirus receptor homolog; poliovirus receptor related 2; poliovirus receptor-like 2; poliovirus receptor-related 2; poliovirus receptor-related 2 (herpesvirus entry mediator B); poliovirus receptor-related protein 2; poliovirus sensitivity; PRR2; Pvr; Pvrl2; PVRR2; Pvs
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography, Protein A
RUO
5819
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato