Description
Includes
1 Tube of NED Matrix Standard
The NED™ Matrix Standard can be used to analyze 6-FAM™, VIC®, NED™ and ROX™-labeled DNA fragments in fragment analysis applications. The standard can be used on the Applied Biosystems® 310 Genetic Analyzers.
Informations sur la commande
Each
Spécification
Spécification
| Content And Storage | Contains 1 tube of NED Matrix Standard. Store at 2-8°C. (Do not freeze). |
| For Use With (Equipment) | 310 Genetic Analyzer |
| For Use With (Application) | Sequencing |
| Label or Dye | NED |
| Product Line | NED |
| Product Type | Matrix Standard |
| Quantity | 1 Tube |
| Shipping Condition | Wet Ice |
For research use only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?