Learn More
STEMCELL Technologies NeuroCult™ SM1 Without Insulin
Descrizione
- NeuroCult™ SM1 Without Insulin is an optimized serum-free culture supplement, based on the published B27 formulation (Brewer et al.), with insulin removed
- NeuroCult™ SM1 Without Insulin can be used in protocols where the effects of insulin are being studied, or where insulin may interfere with cellular function
- In combination with a basal medium of choice, NeuroCult™ SM1 Without Insulin can be used for neural progenitor cell expansion, the study of neural stem and progenitor cell differentiation, and cardiomyocyte and hepatocyte differentiation protocols
Specifica
Specifica
| Cell Type | Neural Stem and Progenitor Cells, Neurons, Pluripotent Stem Cells |
| For Use With (Application) | Cell Culture, Differentiation, Expansion, Maintenance |
| Quantity | 10 mL |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?