Learn More
neuron navigator 1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 20807-1-AP-20UL
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 16810395
  • 145.00€ / 20µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
NAV1 belongs to the neuron navigator family and is expressed predomitly in the nervous system. The encoded protein contains coiled-coil domains and a conserved AAA domain characteristic for ATPases associated with a variety of cellular activities. This gene is similar to unc-53, a Caenorhabditis elegans gene involved in axon guidance. The exact function of this gene is not known, but it is thought to play a role in in neuronal development and regeneration. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Specifica
Specifica
neuron navigator 1
Polyclonal
Unconjugated
NAV1
KIAA1151, KIAA1213, NAV1, neuron navigator 1, POMFIL3, steerin 1, STEERIN1, Unc 53 homolog 1, unc53H1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
215690, 685707, 89796
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.21 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8CH77, Q8NEY1
NAV1
neuron navigator 1 Fusion Protein Ag14747
20 μL
Primary
Rat, Human, Mouse
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato