Learn More
Hamilton™ Neuros™ 1700 Series Gas Tight Syringes with Removable Needle
Beskrivelse
- Needle rigidity improves insertion path accuracy
- Minimal tissue damage reduces injection variability
- Reduced sample loss saves money and materials
- Fine gauge needle creates smaller injection sites
- Compatibility with most infusion pumps and stereotaxic holders means an easy integration into existing processes
Tekniske data
Tekniske data
| Autoclavable | Autoclavable |
| Material | Borosilicate Glass, PTFE (Plunger) |
| Needle Gauge | 33 G |
| Diameter (English) Inner | 0.029 in. |
| Diameter (English) Inner Needle | 0.004 in. |
| Diameter (Metric) Inner Needle | 0.108 mm |
| Diameter (English) Outer Needle | 0.008 in. |
| Diameter (English) Outer | 0.305 in. |
| Diameter (Metric) Inner | 0.729 mm |
| Diameter (Metric) Outer | 7.75 mm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?