Learn More
Thermo Scientific New Equipment Startup Service for Industrial Chiller
Product Code. 32176292 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
For Use With (Equipment):
Industrial Chiller
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. For Use With (Equipment) Unit Size
32176292 Industrial Chiller Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 32176292 Supplier Thermo Scientific Supplier No. STARTINDCHILLMVS
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Installation service includes start-up assistance, basic commissioning checks and operator handover for industrial chiller by trained Unity Lab Services engineers.
  • Standard local labour and travel within the agreed EMEA coverage area are included unless otherwise stated
  • Exceptional travel, non-standard site access, repeat visits caused by site readiness issues, LN2 backup-specific checks where relevant, and any work outside the agreed startup scope may be quoted separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
For Use With (Equipment) Industrial Chiller
Duration 1 Day
Product Type Service
Target Audience Employees/Users
Species All
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.