Learn More
Thermo Scientific New Equipment Startup Service for Recirculating Chiller
Shop All Thermo Scientific ProductsBeschreibung
- Standard local labour and travel within the agreed EMEA coverage area are included unless otherwise stated
- Exceptional travel, non-standard site access, repeat visits caused by site readiness issues, LN2 backup-specific checks where relevant, and any work outside the agreed startup scope may be quoted separately
Spezifikation
Spezifikation
| For Use With (Equipment) | Recirculating Chiller |
| Duration | 1 Day |
| Product Type | Service |
| Target Audience | Employees/Users |
| Species | All |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?