Learn More
Nickel 2-methoxyethoxide, 5% w/v in 2-methoxyethanol, Thermo Scientific™
Product Code. 11374498
Click to view available options
Quantity:
25 mL
100 mL
Unit Size:
100mL
25mL
Product Code. 11374498
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042377.AE
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 142600-62-2
Molecular Formula C6H14NiO4
Molecular Weight (g/mol) 208.867
MDL Number MFCD01863472
InChI Key KNEAYFOSQJIPKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel 2+ bis 2-methoxyethanolate
PubChem CID 131873637
IUPAC Name 2-methoxyethanolate;nickel(2+)
SMILES COCC[O-].COCC[O-].[Ni+2]
Especificaciones
Linear Formula Ni(OCH2CH2OCH3)2
Quantity 100 mL
UN Number UN1188
Sensitivity Moisture sensitive
Formula Weight 208.76
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5% w/v in 2-methoxyethanol
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material Nickel 2-methoxyethoxide
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado