Learn More
Nickel Nitrate GFAA Matrix Modifier: 1% Ni(NO3)2 in 2% HNO3, VHG™
Beschreibung
Nickel Nitrate GFAA Matrix Modifier: 1% Ni(NO3)2 in 2% HNO3
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Nickel Nitrate |
| CAS | 13138-45-9 |
| Methods | AA/GFAA |
| Analyte or Component Names | Nickel Nitrate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | Ni(NO3)2 |
| Concentration | 1% |
| Synonym | Ni(NO3)2 |
| SMILES | [Ni+2].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | Nickel Nitrate |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?