missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nicotelline, TRC

Product Code. 30133823
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30133823 50 mg 50mg
30004364 5 mg 5mg
30010675 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30133823 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN40120050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 494-04-2
Molecular Formula C15 H11 N3
Molecular Weight (g/mol) 233.27
IUPAC Name 2,4-dipyridin-3-ylpyridine
SMILES c1cncc(c1)c2ccnc(c2)c3cccnc3

Spezifikation

Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H11N3/c1-3-13(10-16-6-1)12-5-8-18-15(9-12)14-4-2-7-17-11-14/h1-11H
Formula Weight 233.0953
Chemical Name or Material Nicotelline
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.