Learn More
Niflumic acid, 99+%, Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J60489.06
Quantity 5g
 View more versions of this product
Product Code. 15483259
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.40€
    50.40€ / 5g
    Save 1.00€
    1% Off
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
It is used as a selective Cox-2 inhibitor and GPR35 activator. Also activates human TRPA1 inducibly expressed in HEK293 cells; displays agonist activity at GPR35.
Solubility
Soluble in ethanol (∼50 mg/ml), acetone (50 mg/ml, Clear to Slightly Hazy, Yellow), methanol (∼50 mg/ml), DMSO (56 mg/ml at 25°C), and acetonitrile (∼50 mg/ml).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Light sensitive. Hygroscopic. Keep away fom strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Identifiers
4394-00-7
282.22
JZFPYUNJRRFVQU-UHFFFAOYSA-N
4488
2-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino}pyridine-3-carboxylic acid
C13H9F3N2O2
MFCD00010569
niflumic acid, nifluril, landruma, forenol, actol, acido niflumico, nifluminic acid, acide niflumique, acidum niflumicum, acide niflumique inn-french
CHEBI:34888
OC(=O)C1=CC=CN=C1NC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Specifications
4394-00-7
MFCD00010569
UN2811
14,6531
Soluble in ethanol (∽50mg/ml),acetone (50mg/ml,Clear to Slightly Hazy,Yellow),methanol (∽50mg/ml),DMSO (56mg/ml at 25°C),and acetonitrile (∽50mg/ml).
OC(=O)C1=CC=CN=C1NC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
282.22
CHEBI:34888
≥99%
C13H9F3N2O2
5g
Light sensitive
niflumic acid, nifluril, landruma, forenol, actol, acido niflumico, nifluminic acid, acide niflumique, acidum niflumicum, acide niflumique inn-french
JZFPYUNJRRFVQU-UHFFFAOYSA-N
2-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino}pyridine-3-carboxylic acid
4488
282.22
Niflumic acid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt