missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nilotinib, TRC

Código de producto. 30008696
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
25 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
25mg
500mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
30008696 5 mg 5mg
30008656 500 mg 500mg
30010083 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30008696 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4653005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 641571-10-0
Molecular Formula C28 H22 F3 N7 O
Molecular Weight (g/mol) 529.52
Synonym Benzamide, 4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]-, 4-Methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]benzamide, 4-Methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]-N-[5-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide, 4-Methyl-N-[3-(4-methylimidazol-1-yl)-5-trifluoromethylphenyl]-3-[[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino]benzamide, AMN 107, Nilotinib, Tasigna
IUPAC Name 4-methyl-N-[3-(4-methylimidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]benzamide
SMILES Cc1cn(cn1)c2cc(NC(=O)c3ccc(C)c(Nc4nccc(n4)c5cccnc5)c3)cc(c2)C(F)(F)F

Especificaciones

Quantity 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C28H22F3N7O/c1-17-5-6-19(10-25(17)37-27-33-9-7-24(36-27)20-4-3-8-32-14-20)26(39)35-22-11-21(28(29,30)31)12-23(13-22)38-15-18(2)34-16-38/h3-16H,1-2H3,(H,35,39)(H,33,36,37)
Formula Weight 529.1838
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Nilotinib
Grade HPLC
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.