Learn More
Chemsplash Multi-Task Nitrile Powder Free Disposable Gloves, Style 4010
Descrizione
- Food Contact Approved
- Medical Grade
- Ambidextrous
- Rolled Cuff and Latex Free
- PFAS Free
- Touchscreen Compatible
- CE and UKCA Approved
- Thickness: 2.8 mil, Weight: 3.5 g
- AQL: 1.5
- Suitable for chemical splash protection and have some elasticated properties, allowing for ease of use and fit.
- BRC-approved work areas and the Pharmaceutical Industry.
- Free from PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH, or any Conflict Materials.
Specifica
Specifica
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 0 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN374-1: KPT, EN374-5: VIRUS, EN16523, EN455: 1/2/3 Medical Devices, EN1186: Food Grade, EN420 |
| Chlorinated | No |
| Applications | Laboratory |
| Color | Blue |
| Finger Thickness (English) | 2.8 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.07 mm |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Palm Thickness (English) | 2.8 mil |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?