Learn More
Invitrogen™ MTHFR Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (6Q5C1)
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA558126
 View more versions of this product
Product Code. 30282985
  • 436.00€ / 100µL
Description
Immunogen sequence: RPIFWASRPK SYIYRTQEWD EFPNGRWGNS SSPAFGELKD YYLFYLKSKS PKEELLKMWG EELTSEESVF EVFVLYLSGE PNRNGHKVTC LPWNDEPLAA ETSLLKEELL RVNRQGILTI NSQPNINGKP SSDPIVGWGP SGGYVFQKAY LEFFTSRETA EALLQVLKKY ELRVNYHLVN VKGENITNAP ELQPNAVTWG IFPGREIIQP TVVDPVSFMF WKDEAFALWI ERWGKLYEEE SPSRTIIQYI HDNYFLVNLV DNDFPLDNCL WQVVEDTLEL LNRPTQNARE TEAP.
The protein encoded by this gene catalyzes the conversion of 5,10-methylenetetrahydrofolate to 5-methyltetrahydrofolate, a co-substrate for homocysteine remethylation to methionine. Genetic variation in this gene influences susceptibility to occlusive vascular disease, neural tube defects, colon cancer and acute leukemia, and mutations in this gene are associated with methylenetetrahydrofolate reductase deficiency.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
MTHFR
Recombinant Monoclonal
1.31 mg/mL
PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
P42898, Q9WU20
MTHFR
Recombinant protein (or fragment).
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
ELISA, Western Blot
6Q5C1
Unconjugated
MTHFR
5,10-methylenetetrahydrofolate reductase; 5,10-methylenetetrahydrofolate reductase (NADPH); AI323986; Methylenetetrahydrofolate reductase; methylenetetrahydrofolate reductase (NAD(P)H); MTHFR; RP11-56N19.4
Rabbit
Protein A
RUO
17769, 362657, 4524
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Certificates
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado