Learn More
IGF2BP3 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
Brand: Proteintech 81805-1-RR-100UL
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
The IGF2BP3 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human IGF2BP3. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The IGF2BP3 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IP, ELISA analysis.Specifikationer
| IGF2BP3 | |
| Recombinant Monoclonal | |
| 1000 μg/mL | |
| DKFZp686F1078; IMP-3; IMP3; KOC1; VICKZ3 | |
| Recombinant Protein | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| 64 kDa | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, ELISA | |
| 1L11 | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Protein A purification | |
| RUO | |
| 10643 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
| Recombinant Antibody | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering