Learn More
Invitrogen™ MUC17 Biosimilar Recombinant Monoclonal Antibody
Recombinant Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ MA559350
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30283650
  • 1204.00€ / 1mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °. This antibody can also be cross referenced by the term Forerunner patent anti-Muc 17.
MUC17, a member of the mucin family of glycosylated proteins, is located in the q22.1 region of chromosome 7, specifically between the MUC12 and SERPINE1 genes. The MUC17 gene spans a 39-kb DNA fragment and contains 13 exons, producing a 14.2-kb mRNA. MUC17 is characterized by the generation of two splice variants that encode either a membrane-anchored or a secreted form. This gene plays a crucial role in epithelial cell protection and renewal, primarily in the gastrointestinal tract. MUC17's large extracellular domain, which includes tandem repeat regions, is extensively glycosylated, contributing to the formation of a protective mucous barrier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
MUC17 Biosimilar
Recombinant Monoclonal
Unconjugated
Human
1 mg
Primary
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
1 mg/mL
25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Protein A
RUO
Human
Antibody
IgG1
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado