Learn More
GPE Scientific™ NorLoc™ NMR Tube Caps
Description
- Features a patented design that addresses many of the flaws in the traditional NMR tube cap.
- Can be applied much more easily and quickly, thereby increasing personal safety and saving valuable time.
- Incorporates an advanced seal design, conferring superior holding and sealing capabilities.
- Superior retention of the cap to the tube forms a vaulted seal that safeguards precious or critical samples, even during refrigerated cold storage and variable temperature cycling and withstands repeated removals and reapplications
Specifications
Specifications
| Product Type | NMR Tube Cap |
| Color | Red Poppy |
| Quantity | 100/Pk. |
| Size | 5 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?