Learn More
Novus Biologicals™ Cytokeratin 12 Overexpression Lysate
Código de producto. 18779423 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18779423 0.1 mg 0.1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18779423 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP209047
 Restricted Item
Estimated Shipment: 06-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
The Cytokeratin 12 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cell Line The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_214. The protein contains a C-terminal DDK tag.
For Use With (Application) Western Blot
Quantity 0.1 mg
Storage Buffer RIPA buffer
Purity Protein
Test Specificity Homo sapiens Cytokeratin 12, mRNA.
Content And Storage Store at -80 C. Avoid freeze-thaw cycles.
Target Cytokeratin 12
Synonym keratin, type I cytoskeletal 12, CK12, K12, keratin 12
Gene Symbol KRT12
Protein State Native
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.