Learn More
Novus Biologicals™ KA2/GRIK5/Glutamate Receptor KA2 Antibody Blocking Peptide
Shop All Bio Techne ProductsDescription
A blocking peptide containing 17 amino acids near the carboxy terminus of human Grik5. Source: Synthetic (Accession #: NP_002079) The KA2/GRIK5/Glutamate Receptor KA2 Blocking Peptide has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Specifications
Specifications
| Gene ID (Entrez) | 2901 |
| Species | Human |
| Content And Storage | Store at -20 C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulation | PBS pH 7.2 (10 mM NaH2PO4, 10 mM Na2HPO4, 130 mM NaCl) containing 0.1% bovine serum albumin. |
| For Use With (Application) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP1-76853. For Further Blocking Peptide Related Protocol, Click Here . |
| Gene Alias | EAA2, Excitatory amino acid receptor 2, glutamate receptor KA2, Glutamate receptor KA-2, glutamate receptor, ionotropic kainate 5, glutamate receptor, ionotropic, kainate 5, KA2GRIK2 |
| Gene Symbol | GRIK5 |
| Product Type | KA2/GRIK5/Glutamate Receptor KA2 |
| Quantity | 0.05 mg |
| Regulatory Status | RUO |
| Show More |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?