missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NPY1R Antibody (556153) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB6400JF585
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
NPY1R Monoclonal antibody specifically detects NPY1R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF-reported
Spezifikation
| NPY1R | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 585 | |
| neuropeptide Y receptor type 1, neuropeptide Y receptor Y1, NPY1-R, NPYR, NPYY1 | |
| NS0 mouse myeloma cell line transfected with human NPY1R, Met1-Ile384, Accession # P25929 | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 556153 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| 0.1 mL | |
| GPCR, Neuroscience, Neurotransmission | |
| 4886 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur