Learn More
o-Xylylene dichloride, 98%
Product Code. 11494134
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
Unit Size:
250g
50g
Product Code. 11494134
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12500.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 612-12-4 | C8H8Cl2 | 175.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 612-12-4
Molecular Formula C8H8Cl2
Molecular Weight (g/mol) 175.05
MDL Number MFCD00000903
InChI Key FMGGHNGKHRCJLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-bis chloromethyl benzene, o-xylylene dichloride, alpha,alpha'-dichloro-o-xylene, o-bis chloromethyl benzene, benzene, 1,2-bis chloromethyl, ccris 1773, o-xylene, alpha,alpha'-dichloro, benzene, 1,2-dichloromethyl, .alpha.,.alpha.'-dichloro-o-xylene, o-xylylenchlorid
PubChem CID 11919
IUPAC Name 1,2-bis(chloromethyl)benzene
SMILES ClCC1=CC=CC=C1CCl
Spezifikation
Melting Point 53°C to 57°C
Boiling Point 246°C
Flash Point 107°C (224°F)
Odor Pungent
Quantity 250 g
UN Number UN2928
Beilstein 2043675
Formula Weight 175.06
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material o-Xylylene dichloride
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt