Learn More
B Braun™ Omnifix Solo, Eccentric Luer-tip, 3-part Syringe
Description
- Disposable
- High contrast black graduations
- Eccentric Leur-tip
Specifications
Specifications
| Certifications/Compliance | EN ISO 7886-1, ISO 10993 resp. DIN EN 30993 |
| Material | Polypropylene (Plunger), Synthetic Rubber (Stopper) |
| Color | Natural |
| Description | High contrast black graduation |
| For Use With (Application) | For slow aspiration and injection |
| Latex Free | Yes |
| Product Type | Eccentric Luer-tip 3-part Syringe |
| Disposable | Single-use |
| Graduations | 1 mL |
| Quantity | 100/Pk. |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?