missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Orientin 100 μg/mL in Acetonitrile:Water, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30322569
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Packungsgröße:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30322569 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30322569 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA15743000WL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material Orientin
CAS 28608-75-5
Analyte or Component Names Orientin
Shipping Condition +20°C
Molecular Formula C21 H20 O11
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
InChI Formula InChI=1S/C21H20O11/c22-6-14-17(28)18(29)19(30)21(32-14)16-11(26)4-10(25)15-12(27)5-13(31-20(15)16)7-1-2-8(23)9(24)3-7/h1-5,14,17-19,21-26,28-30H,6H2/t14-,17-,18+,19-,21+/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc(O)c3C(=O)C=C(Oc23)c4ccc(O)c(O)c4
IUPAC Name 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-8-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]chromen-4-one
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Molecular Weight (g/mol) 448.38
Quantity 1 mL
Formula Weight 448.1006 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.