Learn More
Invitrogen™ Orilanolimab Recombinant Monoclonal Antibody
Recombinant Monoclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ MA559649
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Orilanolimab is a biosimilar that targets FCGRT.
Especificaciones
| Orilanolimab Humanized | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| SYNT-001 | |
| Protein A | |
| RUO | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance | |
| 1 mg/mL | |
| 25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2 | |
| Human | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Lyophilized |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido