Learn More
R&D Systems™ OSU 03012
Description
OSU 03012 is a PDPK1 (PDK1) inhibitor; inhibits Akt signaling. Induces apoptosis of PC-3 and medulloblastoma cells, and inhibits growth of a number of tumor cell lines. Sensitizes radiotherapy-induced cell death and enhances cytotoxic effects of chemotherapeutic agents in vitro. Attenuates tumor growth of medulloblastoma xenografts in mice.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | 2-Amino-N-[4-[5-(2-phenanthrenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]phenyl]acetamide |
| CAS | 742112-33-0 |
| Quantity | 50 mg |
| Product Line | Tocris |
| Target | PDK-1 Inhibitors |
| Molecular Formula | C26H19F3N4O |
| Formula Weight | 460.45 |
| Purity | >98% |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?