Learn More
Osutidine Hydrochloride Salt, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Osutidine Hydrochloride Salt |
| Molecular Formula | C19H28N4O5S2 . HCl |
| Quantity | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H28N4O5S2.ClH/c1-20-11-16-7-8-17(28-16)13-29-10-9-21-19(23-30(2,26)27)22-12-18(25)14-3-5-15(24)6-4-14;/h3-8,18,20,24-25H,9-13H2,1-2H3,(H2,21,22,23);1H |
| SMILES | CNCC1=CC=C(CSCCN/C(NCC(C2=CC=C(O)C=C2)O)=N/S(C)(=O)=O)O1.Cl |
| IUPAC Name | (E)-N-(((2-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl)amino)((2-(((5-((methylamino)methyl)furan-2-yl)methyl)thio)ethyl)amino)methylene)methanesulfonamide hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 493.04 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?