Learn More
OTC Monoclonal Antibody (OTI8A1), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA802394
Description
This nuclear gene encodes a mitochondrial matrix enzyme. Missense, nonsense, and frameshift mutations in this enzyme lead to ornithine transcarbamylase deficiency, which causes hyperammonemia. Since the gene for this enzyme maps close to that for Duchenne muscular dystrophy, it may play a role in that disease also.Specifications
| OTC | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P00480 | |
| OTC | |
| Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 33-354 of human OTC produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI8A1 | |
| Unconjugated | |
| OTC | |
| OCTD | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 5009 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.