missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OTP Antibody (CL11225) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-15136JF525
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
OTP Monoclonal antibody specifically detects OTP in Human,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
| OTP | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 525 | |
| homeobox protein orthopedia, MGC3161, orthopedia homeobox, orthopedia homolog, orthopedia homolog (Drosophila) | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q5XKR4, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Neuroscience | |
| 23440 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL11225 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu