missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Oxomemazine, LoGiCal
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Oxomemazine |
| CAS | 3689-50-7 |
| Analyte or Component Names | Oxomemazine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C18 H22 N2 O2 S |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Trimeprazine Sulphone, Oxomemazine |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H22N2O2S/c1-14(12-19(2)3)13-20-15-8-4-6-10-17(15)23(21,22)18-11-7-5-9-16(18)20/h4-11,14H,12-13H2,1-3H3 |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | CC(CN(C)C)CN1c2ccccc2S(=O)(=O)c3ccccc13 |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?