Learn More
Oxyphenbutazone 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30318730
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30318730 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30318730 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA15810000AL1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material Oxyphenbutazone
CAS 129-20-4
Analyte or Component Names Oxyphenbutazone
Shipping Condition +20°C
Molecular Formula C19 H20 N2 O3
Concentration 1000 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym 3,5-Pyrazolidinedione, 4-butyl-1-(p-hydroxyphenyl)-2-phenyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Butyl-1-(4-hydroxyphenyl)-2-phenyl-3,5-pyrazolidinedione, 1-(p-Hydroxyphenyl)-2-phenyl-4-butyl-3,5-pyrazolidinedione, 1-Phenyl-2-(p-hydroxyphenyl)-3,5-dioxo-4-butylpyrazolidine, 1-Phenyl-2-(p-hydroxyphenyl)-3,5-dioxo-4-n-butylpyrazolidine, 1-p-Hydroxyphenyl-2-phenyl-3,5-dioxo-4-n-butylpyrazolidine, 4-Butyl-2-(4-hydroxyphenyl)-1-phenyl-3,5-dioxopyrazolidine, 4-Butyl-2-(p-hydroxyphenyl)-1-phenyl-3,4-pyrazolidinedione, 4-Butyl-2-(p-hydroxyphenyl)-1-phenyl-3,5-pyrazolidinedione, Butapirone, Californit, Crovaril, Flamaril, Floghene, Flogitolo, Flogoril, Frabel, G 27202, Metabolite I, NSC 526053, Neo-Farmadol, Offitril, Oxalid, Oxazolidin, Oxyphenbutazone, Oxyphenobutazone, Oxyphenylbutazone, Rapostan, Ro 04-4410, Romaxin, Suganril, Tandacote, Tandearil, Tanderil, Telidal, Tendearil, Visubutina, p-Hydroxyphenylbutazone, p-Oxyphenylbutazone
InChI Formula InChI=1S/C19H20N2O3/c1-2-3-9-17-18(23)20(14-7-5-4-6-8-14)21(19(17)24)15-10-12-16(22)13-11-15/h4-8,10-13,17,22H,2-3,9H2,1H3
SMILES CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)c2ccc(O)cc2)c3ccccc3
IUPAC Name 4-butyl-1-(4-hydroxyphenyl)-2-phenylpyrazolidine-3,5-dione
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 324.37
Quantity 1 mL
Formula Weight 324.1474 g/mol
Show More Show Less
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.