Learn More
p-Coumaric acid, TRC
Artikelnummer. 30364851
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
5 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
100g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30364851 5 g -
30353257 100 g 100g
30354791 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30364851 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC7553655G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7400-08-0
Molecular Formula C9 H8 O3
Molecular Weight (g/mol) 164.16
Synonym 4-trans-4-Hydroxycinnamic acid
IUPAC Name 3-(4-hydroxyphenyl)prop-2-enoic acid
SMILES OC(=O)C=Cc1ccc(O)cc1
Spezifikation
Quantity 5 g
InChI Formula InChI=1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)
Formula Weight 164.0473
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Coumaric acid
Grade HPLC
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.