Learn More
p27/Kip1 Antibody (DCS-72.F6) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-47770-0.1MG
 View more versions of this product
Product Code. 18185169
  • 614.00€ / 0.10mg
Description
p27/Kip1 Monoclonal specifically detects p27/Kip1 in Human, Mouse, Rat, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunofluorescence, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
p27/Kip1
Monoclonal
1.0 mg/mL
Western Blot : 0.5 - 1.0 ug/ml, Flow Cytometry : 0.5 - 1 ug/million cells in 0.1 ml, Immunohistochemistry-Paraffin : 0.25 - 0.5 ug/ml, Immunofluorescence : 0.5 - 1.0 ug/ml, CyTOF-ready
CDKN4, cyclin-dependent kinase inhibitor 1B, cyclin-dependent kinase inhibitor 1B (p27, Kip1), Cyclin-dependent kinase inhibitor p27, KIP1P27KIP1, MEN1B, MEN4, p27Kip1
Mouse
25.5 kDa
0.1 mg
Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, DNA Repair, Prostate Cancer, Tumor Suppressors
1027
Human, Mouse, Rat, Monkey
Purified
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
DCS-72.F6
Unconjugated
PBS with No Preservative
CDKN1B
Mouse recombinant p27 protein
Protein A or G purified
RUO
Primary
Recognizes a 27kDa protein, identified as the p27Kip1, a cell cycle regulatory mitotic inhibitor. Its epitope spans between aa 83-204 of p27. It is highly specific and shows no cross-reaction with other related mitotic inhibitors. p27Kip1 functions as a negative regulator of G1 progression and has been proposed to function as a possible mediator of TGF- induced G1 arrest. p27Kip1 is a candidate tumor suppressor gene. This MAb co-precipitates cdk4 in complex p27Kip1 and is excellent for staining of formalin-fixed tissues.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1 κ
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt