Learn More
P62 SQSTM1 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Clone: 1D17, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
149.00€ - 439.00€
Spezifikation
Antigen P62 SQSTM1
Clone 1D17
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Conjugate Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
17442453
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
80294-1-RR-20UL
20 μL This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
N/A Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
17432453
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
80294-1-RR-100UL
100 μL This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
N/A Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
The P62, SQSTM1 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human P62, SQSTM1. This antibody recognizes human antigen. The P62, SQSTM1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
P62 SQSTM1
Western Blot
Unconjugated
Human
IgG
1D17
Monoclonal
Rabbit
8878
Primary
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt