missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PAK1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-95108-0.1ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
PAK1 Polyclonal antibody specifically detects PAK1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| PAK1 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:1000 | |
| alpha-PAK, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, MGC130000, MGC130001, p21 protein (Cdc42/Rac)-activated kinase 1, p21/Cdc42/Rac1-activated kinase 1 (STE20 homolog, yeast), p21/Cdc42/Rac1-activated kinase 1 (yeast Ste20-related), p21-activated kinase 1, p65-PAK, PAK-1, PAKalpha, serine/threonine-protein kinase PAK 1, STE20 homolog, yeast | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-240 of human PAK1 (NP_002567.3). MSNNGLDIQDKPPAPPMRNTSTMIGAGSKDAGTLNHGSKPLPPNPEEKKKKDRFYRSILPGDKTNKKKEKERPEISLPSDFEHTIHVGFDAVTGEFTGMPEQWARLLQTSNITKSEQKKNPQAVLDVLEFYNSKKTSNSQKYMSFTDKSAEDYNSSNALNVKAVSETPAVPPVSEDEDDDDDDATPPPVIAPRPEHTKSVYTRSVIEPLPVTPTRDVATSPISPTENNTTPPDALTRNTE | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Breast Cancer, Cancer, Neuroscience, Signal Transduction | |
| 5058 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur