Learn More
PALB2 Antibody, Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB100-60439JF549
Product Code. 18757901
  • 681.00€ / 0.10mL
Description
PALB2 Polyclonal antibody specifically detects PALB2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
PALB2
Polyclonal
Western Blot
DKFZp667I166, DKFZp686E1054, FANCNFLJ21816, partner and localizer of BRCA2, PNCA3
The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 200 and 250 of human partner and localizer of BRCA2 using the numbering given in entry NP_078951.2 (GeneID 79728).
0.1 mL
Breast Cancer, Cancer
79728
Store at 4C in the dark.
IgG
Western Blot
Janelia Fluor 549
50mM Sodium Borate
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse
Purified
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato