Learn More
Buerkle™ Panorama Safety Goggles
Artikelnummer. 11961651 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Material:
Polycarbonate
Pakningsstørrelse:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Pakningsstørrelse
11961651 Polycarbonate Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11961651 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 25021001
In Stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
A very comfortable pair of over-goggles with an unrestricted side view.
  • Overspecs for prescription wearers
  • Very good all-round vision
  • Length-adjustable temples for a pressure-free fit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certifications/Compliance DIN EN 166 - 168 and 170, DIN 4646/47
Lens Coating Uncoated
Color Translucent
Lens Tint None
Product Type Safety Glasses
For Use With (Application) Eye Protection
Frame Color Clear
No. per Pack 1 Ea.
Material Polycarbonate
Disposable Reusable
Lens Material Polycarbonate
Frame Material Polycarbonate
UV Protection UV400
Frame Type Vented Side Arms
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.