Learn More
Manutan Paper roll dispenser, cutting width 1600mm
Código de producto. 12828129
Encompass_Preferred
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12828129 Proveedor Manutan N.º de proveedor A025532
 Restricted Item
Estimated Shipment: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
An ergonomic packaging station especially suitable for lightweight film and corrugated board. Safe bi-directional cutting with adjustable take off height and roller bearing spindle. Each system is supplied with two cartridges, one circular blade, one flat blade. Ergonomically designed cutter cartridge easily replaced in a single operation.
  • Double cutting station with two rolls
  • Cutting width: 1600mm
  • Roll weight: 300kg
  • Dimensions (H x W x D): 1740mm x 1940mm x 970mm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.