Learn More
Intelsius™ PathoShield™
Código de producto. 15681632
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Size:
4
5
8
Dimensions (LxWxH):
191 x 145 x 22 mm
275 x 179 x 43 mm
291 x 191 x 102 mm
Tamaño de la unidad:
Pack of 25
Pack of 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Size Dimensions (LxWxH) unitSize
15681632 5 275 x 179 x 43 mm Pack of 25
17378599 8 191 x 145 x 22 mm Pack of 50
17368599 4 291 x 191 x 102 mm Pack of 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15681632 Proveedor Intelsius™ N.º de proveedor PA025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
The PathoShield™ is a complete shipping solution designed for the transportation of Category A and Category B biological materials. Each system is pre-printed with the required markings and includes all the components required to transport your sample safely.
  • Complete Category B shipping solution includes flexible 95kPa tested compliant secondary, absorbent, labels, and relevant UN markings
  • Range of sizes suitable for shipping through postal and courier networks
  • Suitable for a wide range of primaries including blood vials, swabs and sample containers
  • Supplied flat packed for efficient storage and shipping prior to use
Especificaciones
Length (English) Exterior 10.8 in.
Width (English) Exterior 7.0 in.
Includes Pouch
Size 5
Height (English) Exterior 1.7 in.
Type Sample Transport Packaging
Dimensions (L x W) Pouch: 150 x 190 mm (5.9 x 7.4 in.)
Dimensions (LxWxH) 275 x 179 x 43 mm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.