Learn More
Intelsius™ PathoShield™
Artikelnummer. 17368599
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Size:
4
5
8
Dimensions (LxWxH):
191 x 145 x 22 mm
275 x 179 x 43 mm
291 x 191 x 102 mm
Packungsgröße:
Pack of 25
Pack of 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Size Dimensions (LxWxH) Packungsgröße
17368599 4 291 x 191 x 102 mm Pack of 25
17378599 8 191 x 145 x 22 mm Pack of 50
15681632 5 275 x 179 x 43 mm Pack of 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17368599 Lieferant Intelsius™ Lieferanten-Nr. PA002
Estimated Shipment: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The PathoShield™ is a complete shipping solution designed for the transportation of Category A and Category B biological materials. Each system is pre-printed with the required markings and includes all the components required to transport your sample safely.
  • Complete Category B shipping solution includes flexible 95kPa tested compliant secondary, absorbent, labels, and relevant UN markings
  • Range of sizes suitable for shipping through postal and courier networks
  • Suitable for a wide range of primaries including blood vials, swabs and sample containers
  • Supplied flat packed for efficient storage and shipping prior to use
Spezifikation
Length (English) Exterior 11.4 in.
Width (English) Exterior 7.5 in.
Includes Pouch
Size 4
Height (English) Exterior 4.0 in.
Type Sample Transport Packaging
Dimensions (L x W) Pouch: 228 x 250 mm (8.9 x 9.8 in.)
Dimensions (LxWxH) 291 x 191 x 102 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.