Learn More
PBR Antibody (CL13359) [DyLight 488], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-18560G
Product Code. 30298007
  • 770.00€ / 0.10mL
Description
PBR Monoclonal antibody specifically detects PBR in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
PBR
Monoclonal
DyLight 488
benzodiazepine peripheral binding site, BZRPDBI, IBP, MBRPBS, mDRC, Mitochondrial benzodiazepine receptor, PBRBPBS, PBRS, peripheral benzodiazepine receptor, Peripheral-type benzodiazepine receptor, pk18, PKBSbenzodiazapine receptor (peripheral), PTBR, translocator protein, translocator protein (18kDa)
This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P30536, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Cancer
706
Store at 4⪚C in the dark.
IgG2b
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
CL13359
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Promotions
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.