Läs mer
PCB No. 198 100 μg/mL in Isooctane, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325741
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
2 mL
Förpackningsstorlek:
2mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity unitSize
30325741 2 mL 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30325741 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09011159IO
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Quantity 2 mL
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Solvent or Matrix Isooctane
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.