Learn More
PCNA Antibody (7H4F8) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-37414-0.025ml
 View more versions of this product
Product Code. 18607005
  • 203.00€ / 0.03mL
Description
PCNA Monoclonal specifically detects PCNA in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
PCNA
Monoclonal
1 mg/mL
Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000, CyTOF-ready
cyclin, DNA polymerase delta auxiliary protein, MGC8367, proliferating cell nuclear antigen
Mouse
28.7 kDa
0.025 mL
Autophagy, Base Excision Repair, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Core ESC Like Genes, DNA Polymerases, DNA Repair, Stem Cell Markers
5111
Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
7H4F8
Unconjugated
PBS with 0.05% Sodium Azide
PCNA
Purified recombinant fragment of human PCNA (AA: 53-196 ) expressed in E. Coli.
Affinity Purified
RUO
Primary
Human
IgG1
Promotions
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only